HPLC-Säulen, Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping
Lieferant: Merck
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
1.50036.0001EA 765 EUR
1.50036.0001 1.50037.0001 1.50225.0001 1.50231.0001 1.50239.0001 1.50240.0001 1.50241.0001 1.50242.0001 1.50250.0001 1.50251.0001 1.50252.0001 1.50253.0001 1.50254.0001 1.50255.0001 1.50256.0001 1.50358.0001 1.50359.0001 1.51455.0001 1.51456.0001 1.51460.0001 1.51448.7184 1.50596.0001 1.50615.0001 1.50620.0001 1.50414.0001 1.50617.0001 1.50470.0001 1.50431.0001 1.50469.0001 1.50471.0001 1.50622.0001 1.50427.0001 1.50468.0001 1.50626.0001 1.50398.0001 1.50413.0001 1.50627.0001 1.50607.0001 1.50621.0001 1.50593.0001 1.50625.0001 1.50624.0001 1.50612.0001 1.50428.0001 1.51914.0001 1.50037.1003 1.50251.1003 1.50252.1003 1.50358.1003 1.50359.1003 1.50431.1003 1.50617.1003 1.51455.1003 1.50036.1003 1.51456.1003 1.50393.0001
HPLC-Säulen, Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping
Chromatographiesäulen
Schnelle Methodenentwicklung komplexer Proben über den pH-Bereich von 1,5 bis 10,5 bei verschiedenen mobilen Phasen und Temperaturbedingungen. Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping HPLC-Säulen sind für den universellen Gebrauch vorgesehen. Basische und neutrale Verbindungen sowie Metallchelate können mit einfachen mobilen Phasen leicht getrennt werden – natürlich ohne Peaktailing. Dank ihrer herausragenden Leistung und Stabilität bieten die Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping maximale Flexibilität bei der Methodenentwicklung. Robuste Methoden können über den gesamten pH-Bereich von 1,5 bis 10,5 entwickelt werden. Die hohe pH-Stabilität bis pH 10,5 ermöglicht die Trennung von stark basischen Verbindungen mit alkalischen Eluenten. Die Kombination von hochreinem Kieselgel, besten allgemeinen Retentionseigenschaften, hervorragender pH-Stabilität bis pH 10,5 und der Eignung für bis zu 100% wässrige mobile Phasen macht Purospher® STAR RP-18 mit Endcapping zu einer universellen Säule, die nahezu für alle Applikationen eingesetzt werden kann.
  • Höchste Kieselgel-Reinheit (99,999%) für ausgezeichnete Peak-Symmetrie
  • Hohe Trennungsleistung
  • Absolut reproduzierbare Ergebnisse von Durchlauf zu Durchlauf und Charge zu Charge
  • Beste allgemeine RP-Selektivität
  • Kein Phasenkollaps bei der Verwendung von stark wässrigen mobilen Phasen
  • Gute Eignung für LC-MS-Anwendungen
Diese LiChroCART® Kartuschen erfordern manu-CART® Kartuschensäulenhalter, Teilenummer 1.51486.0001, die für eine Kartuschensäule mit oder ohne 4×4-mm-Vorsäule verwendet werden können. LiChroCART® Säulen 250×10 mm benötigen manu-CART® 10 mit der Artikelnummer 1.51419.0001. Die kurzen LiChroCART® Säulen können als Set einschließlich der entsprechenden Kartuschenhalter und einer Kartusche, oder als Pack mit 3 Kartuschen ohne Kartuschenhalter bestellt werden. Die separaten Artikelnummern für die Kartuschenhalter lauten wie folgt: 1.50227.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 30-mm-Kartusche und 1.50226.0001 für LiChroCART® Kartuschenhalter für 55-mm-Kartusche.
Die Hibar® RT Säulen werden durch die Endfittings komplettiert. Bei Verwendung einer Vorsäule mit einer Hibar® RT Säule empfehlen wir den Vorsäulen-Kartuschenhalter 1.51487.0001 für LiChroCART® 4×4-mm-Vorsäulenkartuschen.