Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
11380.FF 11380.FI 11380.GH
11380.FFEA 81.8 EUR
11380.FF 11380.FI 11380.GH
Eisen ≥99,995% (Metall-Basis), Folie, Puratronic®, Dicke 0.25 mm (0.01 in)
Iron
Purity: 99.995% CAS No.: 7439-89-6 Physical Form: ≈1.23g/25x25mm MDL No.: MFCD00010999
Formel: Fe
Siedepunkt: 3000 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 1535 °C
Dichte: 7,86 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00010999
CAS-Nummer: 7439-89-6
EINECS: 231-096-4
Merck Index: 13,05109