Di-sec-butoxyaluminoxytriethoxysilane
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
CAS No.: 68959-06-8
Molecular Formula: C14H33AlO6Si
Formula Weight: 352.48
Flash Point: 46°(115°F)
Physical Form: Liquid
Density: 1.00
Sensitivity: Moisture Sensitive
Appearance: Colourless
Boiling Point:
Formel:
C₁₄H₃₃AlO₆Si Siedepunkt: >200 °C Dichte: 1,00 Flammpunkt: 46 °C (115 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00053771 CAS-Nummer: 68959-06-8 EINECS: 273-392-6 ADR: 3,III |