Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99,985% (Metall-Basis)
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Salzsäure Aluminiumsalz
88488.06 88488.18 88488.30
88488.06EA 85.4 EUR
88488.06 88488.18 88488.30
Aluminiumchlorid, wasserfrei ≥99,985% (Metall-Basis)
Aluminiumchlorid
Purity: 99.985% CAS No.: 7446-70-0 Molecular Formula: AlCl3 Formula Weight: 133.34 Physical Form: Powder Density: 2.44 Appearance: White to yellow Odour: Pungent pH: 2,4 Melting Point: 190° subl. Merck Reference: 14,337 UN No.: 1726 MDL No.: MFCD00003422
Formel: AlCl₃
Siedepunkt: 180 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 190 °C (Subl.)
Dichte: 2,44
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003422
CAS-Nummer: 7446-70-0
EINECS: 231-208-1
UN: 1726
ADR: 8,II
Merck Index: 14,337