1-Hexansulfonsäure Natriumsalz ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Synonyme:
Natriumhexylsulfonat
A13278.14
A13278.06
A13278.22
A13278.14EA
177
EUR
A13278.14
A13278.06
A13278.22
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz ≥99%
1-Hexansulfonsäure Natriumsalz
Purity: 99%
CAS No.: 2832-45-3
Molecular Formula: CH3(CH2)5SO3Na
Formula Weight: 188.22
Physical Form: Powder
Melting Point:
Formel:
C₆H₁₃O₃SNa Schmelzpunkt: >300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007542 CAS-Nummer: 2832-45-3 EINECS: 220-601-3 |