N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR965634-1G
APOSOR965634-1GEA
111
EUR
APOSOR965634-1G
N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine 95%
N-(2-Propynyl)-2,3-dihydroinden-1-amine
Formel:
C₁₂H₁₃N Molecular Weight: 171,238 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00033000 CAS-Nummer: 1875-50-9 |