3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
PC9314-1G PC9314-250MG
APOSPC9314-1GEA 188 EUR
APOSPC9314-1G APOSPC9314-250MG
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
3,4-Difluorophenylacetyl chloride
Formel: C₈H₅ClF₂O
Siedepunkt: 91…92 °C (6 mm Hg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD08458138
CAS-Nummer: 121639-61-0
UN: 3265
ADR: 8,III