Flasche, Weithals, LDPE, mit Schraubverschluss
Lieferant: hünersdorff GmbH
420600
HUEN420600EA 8.2 EUR
HUEN420600
Flasche, Weithals, LDPE, mit Schraubverschluss
Flaschen Kunststoffflaschen
LDPE, durchscheinend.
  • Bruchsicher und lebensmittelecht
  • Beständig gegen Säuren, Laugen und andere Chemikalien
  • Spülmaschinenfest und zum Gefrieren geeignet
  • Temperaturbeständig: -20 bis +70 °C
Ideal zur Aufbewahrung von Proben. Lässt sich leicht zusammendrücken und behält seine Form.