Ammoniaklösung 17% analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Ammoniumhydroxid, Ammoniak

15703.3010 15703.4010 15703.5010
KRAF15703.3010EA 0 EUR
KRAF15703.3010 KRAF15703.4010 KRAF15703.5010
Ammoniaklösung 17% analytisches Reagens
Ammoniaklösung
Formel: NH₃
Dichte: 0,92 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066650
CAS-Nummer: 1336-21-6
EINECS: 215-647-6
UN: 2672
ADR: 8,III

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR