Kapillarsäulen, Elite-17ht für Autosystem
Lieferant: PerkinElmer
N9316264
PERCN9316264EA 967 EUR
PERCN9316264
Kapillarsäulen, Elite-17ht für Autosystem
Chromatographiesäulen
Elite-17ht-Säulen sind äußerst vielseitig und ermöglichen die Analyse von Pestiziden, Herbiziden, Kolophoniumsäuren, Phthalatestern, Triglyceriden und Sterinen.