3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
3-(Trimethylsilyl)propargyl alcohol
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
318558-5G
SIAL318558-5GEA
59.6
EUR
SIAL318558-5G
3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol, Sigma-Aldrich®
3-(Trimethylsilyl)-2-propin-1-ol
Formel:
C₆H₁₂OSi Molecular Weight: 128,25 g/mol |
MDL:
MFCD00002913 CAS-Nummer: 5272-36-6 EINECS: 226-094-5 UN: 2810 ADR: 6.1,III |