3',5'-Dinitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
1-(3,5-Dinitrophenyl)ethanone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
631299-1G
SIAL631299-1GEA
113
EUR
SIAL631299-1G
3',5'-Dinitroacetophenon, Sigma-Aldrich®
3',5'-Dinitroacetophenon
Formel:
C₈H₆N₂O₅ |
MDL:
MFCD00631987 CAS-Nummer: 14401-75-3 |