1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D150959-5G
SIALD150959-5GEA
43.4
EUR
SIALD150959-5G
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid, Sigma-Aldrich®
1,1-Dimethylbiguanid Hydrochlorid
Formel:
C₄H₁₂ClN₅ |
MDL:
MFCD00012582 CAS-Nummer: 1115-70-4 EINECS: 214-230-6 |