Coomassie® Brillantblau R 250
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Coomassie Blau R 250
, Brillantindocyanin 6B
, Serva Blue R
, Brillantblau R
, Xylenbrillantcyanin
, Acid Blue 83
, Hydrogen[4-[4-(p-ethoxyanilino)-4'-[ethyl(m-sulfonatobenzyl)amino]benzhydrylen]cyclohexa-2,5-dien-1-yliden](ethyl)(m-sulfonatobenzyl)ammonium Mononatriumsalz
J64297.18EA
87.5
EUR
J64297.18
Coomassie® Brillantblau R 250
Coomassie® Brillantblau R 250
Formel:
C₄₅H₄₄N₃NaO₇S₂ Molecular Weight: 825,98 g/mol Schmelzpunkt: 174…180 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041762 CAS-Nummer: 6104-59-2 EINECS: 228-060-5 |