Zinn-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Sn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Specpure®
42450.18EA 97.5 EUR
42450.18 42450.1Y
Zinn-Standard ölgelöst, 5.000 µg/g Sn in Mineralöl Specpure® für die Analyse von Metallabrieb
Standards Kationischer Standards Zinn-Standards
Physical Form: Liquid
MDL No.: MFCD00133862