4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: 4-((4-Fluorobenzyl)oxy)benzaldehyde
008325-1G 008325-5G
FLUO008325-1GEA 384 EUR
FLUO008325-1G FLUO008325-5G
4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd
4-(4-Fluorbenzyloxy)benzaldehyd
Formel: C₁₄H₁₁FO₂
MDL: MFCD00173650
CAS-Nummer: 56442-17-2