Multielement-Qualitätskontrollstandard 1000 mg/L, 21 Elemente in Salpetersäure 4% ARISTAR® für die ICP
Lieferant: Avantor
VWR® ARISTAR®
87629.180EA 574 EUR
87629.180
Multielement-Qualitätskontrollstandard 1000 mg/L, 21 Elemente in Salpetersäure 4% ARISTAR® für die ICP
Standards Kationischer Standards Mehrelement-Standards
21 Elemente 1000 mg/L: Ag, As, Al, B, Ba, Bi, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, Li, Mn, Ni, Pb, Si, Sr, Tl, Zn.
Standards: Rückführbar auf SRM von NIST, hergestellt und getestet in nach ISO 17034 / ISO 17025 akkreditierten Einrichtungen.
Lieferumfang: Lieferung inklusive Analysenzertifikat. Der Si-Standard wird in einer separaten 100-ml-Flasche geliefert.