2,6-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
004992-1G 004992-5G
FLUO004992-1GEA 45.9 EUR
FLUO004992-1G FLUO004992-5G
2,6-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzonitril
2,6-Bis(2,2,2-trifluorethoxy)benzonitril
Formel: C₁₁H₁₁F₆NO₂
MDL: MFCD00109080
CAS-Nummer: 93624-57-8