Thermostatisches Mischventil für Augenduschen
Lieferant: Broen Lab
118-0137EA 396 EUR
118-0137 BROE17140039
Thermostatisches Mischventil für Augenduschen
Ventile Rückschlagventile
Thermostatische Mischventil für Augenduschen zur Abgabe von lauwarmem Wasser (20 - 25 ° C).
  • Ausfallsicher warme Seite: Wenn der kalte Wasserfluss unterbrochen wird, sorgt der eingebaute Verbrühungsschutz automatisch für eine Unterbrechung des Warmwasserflusses
  • Ausfallsicher kalte Seite: Wenn der Warmwasserfluss unterbrochen wird, sorgt eine eingebaute Vorrichtung dafür, dass das kalte Wasser auch weiterhin im ausreichenden Maße fließen kann
  • Inkl. Rückschlagventil beim Kalt- und Warmwasserzufluss
Gewicht: ca. 1,5 kg
Min. Arbeitsdruck: 1 bar