Autoklavierbare Schutzbrille, Serie BCAG, BioClean Clearview™
Lieferant: Ansell-Nitritex
BioClean Clearview™
111-2136EA 600 EUR
111-2136
Autoklavierbare Schutzbrille, Serie BCAG, BioClean Clearview™
Vollsichtbrillen
  • Toughened, anti-scratch, anti-fog lens
  • Super-soft frame
  • Upper vents and lower indirect ventilation system
  • Non-linting, latex-free headband
  • Can be worn over eyeglasses
  • Tested to withstand 40 autoclave cycles of 30 min duration at 121 °C/250 °F (under laboratory conditions)
  • Anti-fog performance remaining for up to 25 cycles with no degradation (under laboratory conditions)
Features super-soft thermoplastic rubber frame to provide wearer comfort and feature upper vents and an indirect lower ventilation system to reduce the risk of contamination entering the controlled environment. These goggles feature a toughened anti-scratch, anti-fog polycarbonate lens for clear vision.
Standards: Hergestellt in einem nach ISO 9001:2015 zertifizierten Werk. Verarbeitet in einem NEBB-zertifizierten Reinraum der ISO-Klasse 4. Entspricht Kategorie 2 – Verordnung (EU) 2016/425 über persönliche Schutzausrüstungen. Erfüllt die Anforderungen der Norm EN 166:2001 für persönlichen Augenschutz.
Verpackung: Schutzbrille (BCAG): Ein Stück pro verschweißtem PE-Beutel (muss vor dem Autoklavieren entnommen werden); 12 Beutel pro Innenbox; fünf Innenboxen pro ausgekleidetem Karton (60 Stück). Ersatzglas (BCAG-SL): Ein Stück pro verschweißtem PE-Beutel; 10 Beutel pro Innenbox; 10 Boxen pro ausgekleidetem Karton (100 Stück). Ersatzband (BCAG-SS): 25 Stück pro verschweißtem PE-Beutel ; zwei Beutel pro Innenbox; 10 Boxen pro ausgekleidetem Karton (500 Stück).