Wischtücher zur Handreinigung, IW10
Lieferant: Portwest
PRTWIW10WHREA 23.1 EUR
PRTWIW10WHR
Wischtücher zur Handreinigung, IW10
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
Diese PP-Wischtücher entfernen feuchte Farbe, Öl, Fett und Schmutz. Zur Reinigung der Hände sowie von Werkzeugen und Oberflächen.
  • Antibakterielle Wirkung: wirksam gegen E-Coli, Salmonellen, MRSA, Listerien und Weil-Krankheit
  • Dermatologisch getestet
  • Verpackt im praktischen Spendereimer
Bitte beachten Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.