Reinraum-Wischtücher zur Verwendung mit Desinfektionsmitteln, CoverMAX®
Lieferant: Foamtec
CoverMAX®
FOAMFP4290STEA 629 EUR
FOAMFP4290ST
Reinraum-Wischtücher zur Verwendung mit Desinfektionsmitteln, CoverMAX®
Wischtücher Reinraum-Wischtücher Trockene Reinraumwischtücher
Dieses Wischtuch besteht aus drei Schichten und ist zur Unterstützung von Dekontaminationsverfahren in der pharmazeutischen und medizinischen Geräteindustrie ausgelegt.
  • Kann das 8- bis 10-fache des Flüssigkeitsvolumen im Vergleich zu anderen Wischtücher aufnehmen, sodass viel größere Mengen an Reinigungsflüssigkeit auf große Bereiche wie Glasscheiben, Edelstahltanks und Rohre aufgetragen werden können
  • Ideal zum Auftragen von Desinfektionsmitteln auf schwer zu reinigenden Oberflächen wie Förderbänder
  • Beständig gegen Faserfreisetzung durch Abrieb für Anwendungen in Reinräumen der ISO Klasse 1-3
  • In Reinräumen der ISO-Klasse 4 und höher kann CoverMAX® zu einer erheblichen Reduzierung des Arbeitsaufwands und Wischtuchverbrauchs beitragen
Die obere und untere Lage besteht aus hitzeversiegeltem Polyestergewebe in Reinraumqualität, das einen äußerst saugfähigen, feinporigen Schaumkern umhüllt. Dank dieses einzigartigen Aufbaus kann der Benutzer große, gleichmäßige Mengen von sterilen Alkohol- und Desinfektionsmitteln auf Oberflächen auftragen, die dekontaminiert werden müssen. Der Schaumkern gibt die Flüssigkeit gleichmäßig unter normalem Wischdruck durch die äußere Polyesterhülle auf die Oberfläche ab, und erhöht so die Flüssigkeitsabgabe und Kontaktzeit.