Wischtücher, getränkt
Lieferant: FG Cleanwipes
EPTA6-LS7030-PC-24EA 552 EUR
EPTA6-LS7030-PC-24
Wischtücher, getränkt
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Getränkte Wischtücher
Diese schweren Wischtücher aus Polyester/Zellulose sind getränkt mit 70% IPA und 30% deionisiertem Wasser. Sie eignen sich ideal für allgemeine Anwendungen und Wartung sowie für die industrielle Reinigung.
  • Getränkt mit Alkohol
  • Wiederverschließbarer Beutel zur leichten Entnahme
  • Hervorragend als Entfetter
  • Hergestellt in den USA
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904