Gewebedisaggregator und Sterileware® Pistill, SCIENCEWARE®
Lieferant: Bel-Art
BELAF199110001EA 106 EUR
BELAF199110001
Gewebedisaggregator und Sterileware® Pistill, SCIENCEWARE®
Mörser und Pistille Pistille
Doppelseitiges Pistill mit flachen Enden, um Weichgewebe effektiv durch Siebe zu drücken. So wird die Organstruktur zum Erzeugen von Zellisolaten zerstört.
  • Doppelseitiges Design erlaubt die Auswahl des gewünschten Durchmessers
  • Chemikalienbeständig und autoklavierbar FDA-zugelassene Polypropylenkonstruktion
  • Dem Zweck entsprechend individuell verpackt und gamma-sterilisiert
  • Enden Ø: 0,95 cm und 1,27 cm
Sterilisierte Produkte können nicht umgetauscht werden.
Lieferumfang: Der 12-Well-Gewebedisaggregator hat einen Autoklavenrahmen aus Edelstahl und 12 einzeln verpackte, sterile Stößel.