VWR®, Reinraum-Armstulpen
Lieferant: VWR
VWR®
113-7887EA 376 EUR
113-7887
VWR®, Reinraum-Armstulpen
Einweg-Kleidung
Schmal zulaufende Armstulpen aus atmungsaktivem SMS. Ideal für den Einsatz in Reinräumen und ESD-Umgebungen.
  • Gummizüge an beiden Enden
  • Faltnähte
  • Vakuumverpackt
Gewicht: 60 g.
Stufe I gem. IEST-RP-CC03.3. Geeignet für Reinraumumgebungen der ISO-Klassen 5 und 6.
Standards: Typ 5/6; Kat. III.
Verpackung: Individuell doppelt verpackt in gefütterten Beuteln.