Allzweckthermometer, ACCU-SAFE
Lieferant: Ludwig Schneider GmbH & CO. KG
64297/60829 64300 64299/80 64299/60829 64299 64298/80 64298/60829 64297/80 64297 64296/80 64296/60828 64296 64295/80 64291/60829 64298 64293/80 64295/60828 64295 64294/80 64291 64294 64293/60829 64293 64292/80 64292/60829 64292 64291/80 64294/60831 64301/60828 64302/80 64302/60828 64301/80 64301 64300/80 64300/60829 64302
SCNL64297/60829EA 48.8 EUR
SCNL64297/60829 SCNL64300 SCNL64299/80 SCNL64299/60829 SCNL64299 SCNL64298/80 SCNL64298/60829 SCNL64297/80 SCNL64297 SCNL64296/80 SCNL64296/60828 SCNL64296 SCNL64295/80 SCNL64291/60829 SCNL64298 SCNL64293/80 SCNL64295/60828 SCNL64295 SCNL64294/80 SCNL64291 SCNL64294 SCNL64293/60829 SCNL64293 SCNL64292/80 SCNL64292/60829 SCNL64292 SCNL64291/80 SCNL64294/60831 SCNL64301/60828 SCNL64302/80 SCNL64302/60828 SCNL64301/80 SCNL64301 SCNL64300/80 SCNL64300/60829 SCNL64302
Allzweckthermometer, ACCU-SAFE
Thermometer Analoge Thermometer
Diese Allgebrauchsthermometer sind umweltfreundlich.
  • Blaue Füllung, Stabausführung
  • Kapillare: weissbelegt rund
  • Mit dauerhafter Graduierung und Beschriftung
  • Mit Seriennummer
  • Ø: 6±1 mm
Mit Sicherheitsbeschichtung
Transparente Ummantelung aus FEP/PTFE, die vor Kontaminierung schützt
Kann als Rührthermometer verwendet werden
Für Temperaturen bis zu 250 °C geeignet
Mit schneller Reaktionszeit
Lieferumfang:
Mit Metallschutzfassung, Schraubkappe und Öse aus Metall.
Material: vernickeltes Messing
Verpackung:
Einzeln verpackt in einer quadratischen Außenhülle aus Kunststoff.