Eismaschine CoolNat Propan (R290)
Lieferant: Ziegra Eismaschinen
Coolnat Propane (R290)
474-0169EA 7760 EUR
474-0169 474-0147 474-0148 ZIEG8400015101114 474-0170 474-0171 474-0172 474-0150 474-0173 474-0151 474-0174 474-0152 474-0154 474-0155 474-0156 474-0157 474-0158 474-0159 474-0160 474-0161 474-0140 474-0162 474-0163 474-0141 474-0142 474-0164 474-0143 474-0165 474-0144 474-0166 474-0145 474-0167 474-0146 474-0168
Eismaschine CoolNat Propan (R290)
Eisbereiter
Eismaschinen für kleine bis mittlere Anforderungen mit Eisspeicher und sonstigem Zubehör. Das umfassende Sortiment an Propan (R290) Eismaschinen bietet Lösungen für alle Anwendungen. Eismaschinen der CoolNat Propan Serie sind mit hochwertigen Sicherheitsventilen und modernsten Druckmonitoren ausgestattet, sodass die sicherste mögliche Verwendung von Propan sichergestellt ist. Es werden nur minimale Mengen Kühlmittel verwendet, die den strengsten technischen Sicherheitsanforderungen entsprechen. Das CoolNat-Sortiment bietet die gleichen Eigenschaften wie die Standard-Serie.
  • Auswahl von Mikro- und Standard-Eisgrößen ermöglicht die Herstellung der am besten geeigneten Eisart für jede Anwendung
  • Wie alle ZIEGRA Eismaschinen sind auch die Geräte der CoolNat-Reihe besonders wartungsfreundlich
  • Sofort betriebsbereit: einfach an das Stromnetz und die Versorgung mit Trink- oder vollentsalztem Wasser anschließen
  • Einfache Aufbewahrung: das Eis ist immer lose und frei abzugeben
  • Luft- oder wassergekühlte Optionen bei allen R290-Maschinen
Schrank und Behälter aus Edelstahl.
Eisspeicher muss separat bestellt werden.
Bestellinformation: Die drei Modelle ZBE 70, 150 und 250 haben keinen integrierten Eisspeicher. Dieser muss separat bestellt werden. Siehe nachfolgende Bestelltabelle für Details.
Lieferumfang: Alle Installationsanschlüsse inbegriffen.