Antikörper-Markierungs-Kits, Mix-n-Stain™
Lieferant: Biotium
92299.EA 0 EUR
92299.
Antikörper-Markierungs-Kits, Mix-n-Stain™
Proteinkonjugate und Markierungen
Die Mix-n-Stain™ Antikörper-Markierungs-Kits nutzen eine Technologie, die eine schnelle Antikörpermarkierung ohne Aufreinigungsschritt ermöglicht.
  • Antikörpermarkierung mit Meerrettichperoxidase (HRP) für Western-Blot-, ELISA- und Immunhistochemie-Anwendungen in unter 4 Stunden
  • Markierungsverfahren mit vielen üblichen Pufferkomponenten und Antikörper-Stabilisatoren kompatibel
  • Antikörpermarkierung mit hell fluoreszierenden Phycobiliproteinen, APC und R-PE
  • Kein Aufreinigungsschritt notwendig
HRP-Konjugate können für Western-Blot-, ELISA-, Immunhistochemie- und andere standardmäßige Immunassay-Anwendungen eingesetzt werden. Die Enzymmarkierung kann mithilfe von chromogenen Substraten wie DAB, ABTS, TMB und TMBUS in Anwesenheit von Wasserstoffperoxid visualisiert werden.
R-PE und APC gehören zur Familie der Phycobiliproteine, die von Cyanobakterien und eukaryotischen Algen stammen.
R-PE hat Absorptionsmaxima bei 496, 546 und 565 nm und eine Emission bei 578 nm. Aufgrund des hohen Extinktionskoeffizienten (~1.960.000) und der hohen Fluoreszenz-Quantenausbeute (~0,82) ist R-PE der hellste Farbstoff für den 565-nm-Wellenlängenbereich.
APC besitzt ein Absorptionsmaximum bei 650 und eine Emission bei 660 nm. Aufgrund der hohen Fluoreszenz-Quantenausbeute (~0,68) ist APC der hellste Farbstoff für den Wellenlängenbereich von 650 nm.