Methansulfonsäure 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MSA
ACRO432970050EA 529 EUR
ACRO432970050 ACRO432970010
Methansulfonsäure 98%
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
Siedepunkt: 167 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 19 °C
Dichte: 1,481 g/cm³
Flammpunkt: 189 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
UN: 3265
ADR: 8,III
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4285 to 1.4315 (20°C, 589 nm)
Titration with NaOH ≥97.5 %
UV at 210 nm A: ≤0.05
UV at 220 nm A: ≤0.03
UV at 230 nm A: ≤0.02
UV at 260 nm A: ≤0.02
Titration after Ion exchange ≥99.0 % (on dry substance)
Membrane filtration test (on 0.2 M soln.) Passes test
Suitability (HPLC gradient) Passes test