N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
ACRO436560050EA
77.3
EUR
ACRO436560050
N-Methoxy-N-methylbenzamide 98%
N-Methoxy-N-methylbenzamide
Formel:
C₉H₁₁NO₂ Molecular Weight: 165,19 g/mol Siedepunkt: 85 °C (1 mmHg) Flammpunkt: 113 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00075320 CAS-Nummer: 6919-61-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
GC | ≥97.5 % |
GC | ≥96.0 % |