Agarose, IsoGel™
Lieferant: Lonza
LONZ50202EA 711 EUR
LONZ50202
Agarose, IsoGel™
Elektrophorese-Gele Agarose und Acrylamid
IsoGel™ Agarose ist eine hochreine Agarose, die speziell für die isoelektrische Fokussierung (IEF) hergestellt wird. Aufgrund eines Herstellungsprozesses, der feste Anionen und mobile Kationen minimiert, weist es keinen messbaren EEO auf. IsoGel™ Agarose-IEF-Platten sind ausreichend steif, um zusätzlich zu vertikal geformten und horizontal offen gegossenen dünnen Gelen in vertikale Röhrchen gegossen zu werden. Auf GelBond®-Folie gegossene Gele trocknen schnell und einfach zu transparenten dauerhaften Schallplatten.