VWR®, Industrielle Wischtücher, sehr weich
Lieferant: VWR
VWR®
115-2417EA 77.9 EUR
115-2417
VWR®, Industrielle Wischtücher, sehr weich
Wischtücher Wisch- und Handtücher, Einweg Wischtücher für allgemeine Anwendungen
Diese sehr weichen Tücher aus einem Spinnvlies aus 60% Viskose und 40% Polyester eignen sich hervorragend für empfindliche Oberflächen und leichte Reinigungsaufgaben.
  • Nicht-kratzend: Ideal für Polieraufgaben
  • Sehr saugfähig
  • Beständig gegen Basen und Lösungsmittel
  • Recycelbar, enthält keine Bindemittel
Typische Anwendungen umfassen: Automobilindustrie, Elektronik, Optik, Industrie, Laboratorien, Gesundheitswesen und Gebäudereinigung.
Flächengewicht: 50 g/m²
Absorption: 1010%