Ethanol eurodenaturiert ≥80%, TechniSolv® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
85828.440EA 92 EUR
85828.440
Ethanol eurodenaturiert ≥80%, TechniSolv® (1:1:1)
Ethanol eurodenaturiert
Formel: H₃CCH₂OH
Molecular Weight: 46,07 g/mol
CAS-Nummer: 64-17-5
UN: 1170
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (V/V) min. 78.0%
Denatonium benzoate (ppm) 9.3 - 10.8 ppm
Methyl ethyl ketone (V/V) 0.78 - 0.91 %
2-Propanol (V/V) 0.78 - 0.91%