Ethanol eurodenaturiert ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Lieferant: VWR Chemicals
|
|
85830.360EA
64.1
EUR
85830.360
85830.290
85830.410
85830.460
85830.550
85830.320
Ethanol eurodenaturiert ≥99%, GPR RECTAPUR® (1:1:1)
Ethanol eurodenaturiert
Formel:
H₃CCH₂OH Molecular Weight: 46,07 g/mol |
CAS-Nummer:
64-17-5 UN: 1170 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (V/V) | min. 97% |
Assay (GC) | min. 99% |
Denatonium benzoate (ppm) | 12.3 - 14.7 ppm |
Methyl ethyl ketone (V/V) | 0.97 - 1.13 % |
2-Propanol (V/V) | 0.97 - 1.13% |