Matrix Metalloproteinase-14 (MMP-14) Fluorometrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Lieferant: Enzo Life Sciences
ENZOBMLAK4170001EA 645.7 EUR
ENZOBMLAK4170001 ALEXBML-AK417-0001
Matrix Metalloproteinase-14 (MMP-14) Fluorometrisches Wirkstoffentdeckungs-Kit
Tests Enzymtests
Ein QuantiZyme™ Assay System. Das Fluorometrisches (auch bekannt als fluorimetrisch) Wirkstoffentdeckungs-Kit MMP-14 ist ein vollständiges Assaysystem, das zum Screening auf Inhibitoren der Matrix-Metalloproteinase-14 (MMP-14, membranartige Matrix-Metalloproteinase 1, MT1-MMP) unter Verwendung eines gequenchten fluorogenen Peptids entwickelt wurde: Fluorogenes OmniMMP™-Substrat Mca-Pro-Leu-Gly-Leu-Dpa-Ala-Arg-NH. Die Mca-Fluoreszenz wird durch die Dpa-Gruppe gequencht, bis die Spaltung durch MMPs an der Gly-Leu-Bindung die zwei Einheiten trennt.
Lieferumfang: Das Kit enthält MMP-14-Enzym (human) (rekombinant), Substrat, Kalibrierungsstandard, Prototypic Control Inhibitor (NNGH3), Assay-Puffer, weiße 96-Well-Mikrotiterplatte und eine ausführliche Anleitung.