D(+)-Saccharose ≥99,9% (durch HPLC), ultrareines Bioreagenz für die Dichtegradientenzentrifugation, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
Achtung
|
Synonyme:
Rübenzucker
, Kristallzucker
, D(+)-Sucrose
, Sucrose
, Haushaltszucker
, Rohrzucker
, 2-β-D-Fructofuranosyl-1-α-D-glucopyranosid
4097-07EA
0
EUR
4097-06
4097-07
4097-01
4097-04
D(+)-Saccharose ≥99,9% (durch HPLC), ultrareines Bioreagenz für die Dichtegradientenzentrifugation, für die Molekularbiologie, J.T.Baker®
D(+)-Saccharose
Sucrose for Density Gradient Centrifugation and Molecular Biology Applications.
Formel:
C₁₂H₂₂O₁₁ Molecular Weight: 342,3 g/mol Schmelzpunkt: 169…170 °C Dichte: 1,29 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00006626 CAS-Nummer: 57-50-1 EINECS: 200-334-9 Merck Index: 13,08966 |
Spezifikation Testergebnisse
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | |
DNase Activity (None Detected) | Passes Test |
RNase Activity | Passes Test |
Protease Activity | Passes Test |
Clarity and Color of Solution | Passes Test |
Clarity of Solution | Passes Test |
Glucose | ≤0.1 % |
Total of Copper, Iron and Lead | ≤5 ppm |
Assay (C₁₂H₂₂O₁₁) (by HPLC) | ≥99.9 % |