Methansulfonsäure 70%, rein
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MSA
ACRO125620050EA 296 EUR
ACRO125620050 ACRO125620010 ACRO125622500
Methansulfonsäure 70%, rein
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
Schmelzpunkt: –54 °C
Dichte: 1,35 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤25 APHA
Titration with NaOH 69.5 to 70.5 %
Chloride (Cl) ≤25 ppm