Methansulfonsäure ≥70%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MSA
A17803.AEEA 21.5 EUR
A17803.AE A17803.AP A17803.0F
Methansulfonsäure ≥70%
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
Dichte: 1,320
Flammpunkt: >110 °C (230 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5954
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg