Methansulfonsäure ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: MSA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.14637.9999EA 0 EUR
8.14637.9999 8.14637.0250 8.14637.1000
Methansulfonsäure ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 3265
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Melting Point -60 °C
Density 1.35 g/cm3 (20 °C)