Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat ≥98%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Achtung
Synonyme: Ammoniumeisenalaun DodecahydratEisenammoniumalaun DodecahydratEisenalaun DodecahydratEisen(III)ammoniumsulfat Dodecahydrat
21092.293EA 37.3 EUR
21092.293
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat ≥98%, TECHNICAL
Ammoniumeisen(III)sulfat Dodecahydrat
Formel: NH₄Fe(SO₄)₂·12H₂O
Molecular Weight: 482,2 g/mol
Siedepunkt: 230 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 39…41 °C
Dichte: 1,71 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00150004
CAS-Nummer: 7783-83-7
EINECS: 233-382-4
Merck Index: 12,00549
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 98 %