Methansulfonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: MSA
A13565.22EA 31 EUR
A13565.22 A13565.0E ABCRAB110742.0500 A13565.36
Methansulfonsäure ≥98%
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
Siedepunkt: 166…168 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 19…20 °C
Dichte: 1,481
Flammpunkt: 156 °C (312 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
EINECS: 200-898-6
UN: 2586
ADR: 8,III
Merck Index: 14,5954
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/94/46/2299446.jpg