Methansulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
MSA
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06022.1000EA
193
EUR
8.06022.9030
8.06022.9050
8.06022.1000
8.06022.9999
8.06022.0005
8.06022.9025
8.06022.9015
8.06022.0250
Methansulfonsäure zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Methansulfonsäure
Formel:
CH₃SO₃H Molecular Weight: 96,11 g/mol Siedepunkt: 217 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 20 °C Dichte: 1,48 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 189 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00007518 CAS-Nummer: 75-75-2 EINECS: 200-898-6 UN: 2922 ADR: 8 (6.1),II Merck Index: 13,05981 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | 1000 g/l (20 °C) |
Melting Point | 20 °C |
Molar Mass | 96.11 g/mol |
Boiling Point | 167 °C (13 hPa) |
Vapor Pressure |
|
Flash Point | 189 °C |
Refractive Index | 1.4303 (20 °C, 589 nm) |
Density | 1.48 g/cm3 (20 °C) |
Ignition Point |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |