Benzophenon analytischer Standard, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
Diphenylketon
, Diphenylmethanon
442842.EA
90.3
EUR
442842.
Benzophenon analytischer Standard, Supelco®
Benzophenon
Formel:
C₁₃H₁₀O Molecular Weight: 182,22 g/mol Siedepunkt: 305,4 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 47…49 °C Dichte: 1,085 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 150 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003076 CAS-Nummer: 119-61-9 EINECS: 204-337-6 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 13,01099 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...