1,3-Dimethylbarbitursäure, (max. 6% H₂O) ≥99% (Trockengewicht)
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
A13692.18 A13692.0B A13692.30
A13692.18EA 48 EUR
A13692.18 A13692.0B A13692.30
1,3-Dimethylbarbitursäure, (max. 6% H₂O) ≥99% (Trockengewicht)
1,3-Dimethylbarbitursäure
Purity: 99% CAS No.: 769-42-6 Molecular Formula: C6H8N2O3 Formula Weight: 156.14 Physical Form: Crystalline powder Appearance: White/cream/pale yellow Melting Point: 121-123° Beilstein Reference: 139810 MDL No.: MFCD00006675
Formel: C₆H₈N₂O₃
Molecular Weight: 156,14 g/mol
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006675
CAS-Nummer: 769-42-6
EINECS: 212-211-7