Erlenmeyerkolben, PP, Corning®
Lieferant: Corning
Corning®
CORN11495EA 524.53 EUR
CORN11495 CORN11465 CORN11410 CORN11425 CORN11415 CORN11405 CORN11460
Erlenmeyerkolben, PP, Corning®
Kolben Erlenmeyerkolben
Das geschlossene System dieser Erlenmeyerkolben ist ideal, um Kontaminationsrisiken zu reduzieren und die Produktivität Ihrer Schüttelkulturvorgänge beim Hinzufügen oder Entfernen von Medien und Zellen zu steigern.
  • Chemikalienbeständigkeit, steril
  • Heiß versiegelbarer, flexibler Schlauch
  • Männliche Luer-Lock-Trennung
  • Deckelfarbe: Orange
Kolben ist aus optisch klarem Polykarbonat hergestellt und mit einem aseptischen Transverschluss bestückt.
Standards: Entspricht USP, Klasse VI Anforderungen für Kunststoffbehälter und -verschlüsse.
Bitte beachten *Produkte auf dieser Seite sind außerhalb des Anwendungsbereichs der EU Richtlinie 2019/904