Filterplatten Resin Seeker, 96-Well
Lieferant: Tosoh Bioscience
TOYO0045502EA 739 EUR
TOYO0045502 TOYO0045501 TOYO0045503 TOYO0045520 TOYO0045511 TOYO0045510 TOYO0045509 TOYO0045506 TOYO0045507
Filterplatten Resin Seeker, 96-Well
Mikrotiterplatten Mikrofiltrationsplatten
Die Resin Seeker 96-Well-Platten sind Einweg-Filterplatten, kombiniert mit TOYOPEARL-Harzen und verfügbar in verschiedenen Varianten für Antikörperaffinität, Ionenaustausch, HIC und Mixed-Mode-Chromatographie.
  • Können manuell mithilfe einer Mehrkanal-Pipette oder in einem automatisierten System für Hochdurchsatz-Screening befüllt werden
Mit den Resin Seeker 96-Well-Platten können mehrere Schritte des Aufreinigungsprozesses, einschließlich Binden, Waschen und Eluieren, sowie Untersuchungen zur Selektivität von Harzen, Bindungskinetik, Reinheit und Wiederfindung des Zielmoleküls durchgeführt werden.