Aufbewahrungsboxen für Mikroröhrchen, Karton
Lieferant: Sarstedt
SARS95.064.981EA 6.1 EUR
SARS95.064.981 SARS95.064.997 SARS95.064.923
Aufbewahrungsboxen für Mikroröhrchen, Karton
Boxen Lagerboxen
Diese Aufbewahrungsboxen wurden speziell entworfen, um die sichere und lichtgeschützte Lagerung von Mikroröhrchen jeder Größe zu ermöglichen.
  • Lagerung bei –80 °C möglich
  • Widerstandsfähig und feuchtigkeitsabweisend
  • Aus stabilem, kältebeständigem, laminiertem Karton
Mit Rastereinsätzen für 100 oder 81 Gefäße und großem, beschriftbarem Deckel für die ordentliche Organisation der Proben.