Pipettenspülgerät
Lieferant: Bürkle
BURK9650-0650EA 244.5 EUR
BURK9650-0650
Pipettenspülgerät
Pipetten Pipetten-Spülsysteme
Zur problemlosen, schonenden Reinigung und sicheren Aufbewahrung von Pipetten. Ein komplettes System, das für jedes Labor geeignet ist.
  • PE transparent
  • Nutzhöhe 600 mm
Der Korb ist Zubehör zum Pipettenspülgerät.