Heptafluorbuttersäure 0.5 M für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Lieferant: Merck
Synonyme:
HFBA
, Heptafluorbutansäure
, Perfluorbuttersäure
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
49540-100ML-FEA
320
EUR
49540-100ML-F
Heptafluorbuttersäure 0.5 M für die Ionenpaar-Chromatographie, Supelco®
Heptafluorbuttersäure
Formel:
C₄HF₇O₂ Molecular Weight: 214,04 g/mol |
MDL:
MFCD00004171 CAS-Nummer: 375-22-4 |