Methansulfonsäure ≥99,5% (durch titrimetrische Analyse), LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: MSA
59510-10X1MLEA 172 EUR
59510-10X1ML 59510-1ML
Methansulfonsäure ≥99,5% (durch titrimetrische Analyse), LiChropur™ für die HPLC, Supelco®
Methansulfonsäure
Formel: CH₃SO₃H
Molecular Weight: 96,11 g/mol
MDL: MFCD00007518
CAS-Nummer: 75-75-2
UN: 3265
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/63/66/26836366.jpg